2-(Chloromethyl)benzimidazole 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-(Chloromethyl)-1H-benzimidazole
B25548.06
B25548.14
B25548.06EA
42.9
EUR
B25548.06
B25548.14
2-(Chloromethyl)benzimidazole 95%
2-(Chloromethyl)benzimidazole
Purity: 96%
CAS No.: 4857-04-9
Molecular Formula: C8H7ClN2
Formula Weight: 166.61
Melting Point: 141-143° dec.
MDL No.: MFCD00005602
Formule:
C₈H₇ClN₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005602 CAS nummer: 4857-04-9 EINECS: 225-452-8 |