1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-propanediol, Ethylidynetrimethanol
140510250 140515000 140510025
ACRO140510250EA 20.6 EUR
ACRO140510250 ACRO140515000 ACRO140510025
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane 97%
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane
Formule: C₅H₁₂O₃
MW: 120.15 g/mol
Kookpunt: 287
Smeltpunt: 200…203 °C
Vlampunt: 150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004687
CAS nummer: 77-85-0
EINECS: 201-063-9
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %