2,3-Dichloor-5-trifluormethyl-pyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
241810250 241811000
ACRO241810250EA 34.6 EUR
ACRO241810250 ACRO241811000
2,3-Dichloor-5-trifluormethyl-pyridine 97%
2,3-Dichloor-5-trifluormethyl-pyridine
Formule: C₆H₂Cl₂F₃N
Kookpunt: 176 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 8…9 °C
Dichtheid: 1,549 g/cm³
Vlampunt: 79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042243
CAS nummer: 69045-84-7
EINECS: 410-340-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4745 to 1.4765 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %