2,4,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H32746.MD H32746.03
H32746.MDEA 57 EUR
H32746.MD H32746.03
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 220239-64-5 Molecular Formula: C6H2ClF3O2S Formula Weight: 230.59 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD01091015
Formule: C₆H₂ClF₃O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01091015
CAS nummer: 220239-64-5
UN: 3265
ADR: 8,II