2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H32617.06
H32617.14
H32617.06EA
91.3
EUR
H32617.06
H32617.14
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid ≥97%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 153775-33-8
Molecular Formula: C7H3F2NO4
Formula Weight: 203.10
Melting Point: 125-133°
MDL No.: MFCD04115713
Formule:
C₇H₃F₂NO₄ Smeltpunt: 125…133 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04115713 CAS nummer: 153775-33-8 UN: 2811 ADR: 6.1,II |