2,4-Dihydroxy-3-nitro-6-picoline ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,4-Dihydroxy-6-methyl-3-nitropyridine, 4-Hydroxy-6-methyl-3-nitropyridin-2(1H)-one, 4-Hydroxy-6-methyl-3-nitro-2-pyridone
A19690.14 A19690.22
A19690.14EA 54.2 EUR
A19690.14 A19690.22
2,4-Dihydroxy-3-nitro-6-picoline ≥97%
2,4-Dihydroxy-3-nitro-6-picoline
Purity: 97% CAS No.: 4966-90-9 Molecular Formula: C6H6N2O4 Formula Weight: 170.13 Melting Point: 250° dec. Beilstein Reference: 1529425
Formule: C₆H₆N₂O₄
MW: 170.12 g/mol
Smeltpunt: >250 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00167612
CAS nummer: 4966-90-9