2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H31528.03
H31528.06
H31528.03EA
97.8
EUR
H31528.03
H31528.06
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥99%
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 918523-99-6
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Melting Point: 145-148°
MDL No.: MFCD04112521
Formule:
C₇H₄F₂O₂ Smeltpunt: 145…148 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04112521 CAS nummer: 918523-99-6 |