2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H32250.MD H32250.03
H32250.MDEA 74.4 EUR
H32250.MD H32250.03
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde 95%
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Purity: 95% CAS No.: 152434-88-3 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Melting Point: 110-114° MDL No.: MFCD08275284
Formule: C₇H₄F₂O₂
Smeltpunt: 110…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08275284
CAS nummer: 152434-88-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable