2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H31974.MD
H31974.03
H31974.MDEA
53.5
EUR
H31974.MD
H31974.03
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 95%
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 95%
CAS No.: 532967-21-8
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Melting Point: 179-182°
MDL No.: MFCD07772042
Formule:
C₇H₄F₂O₂ Smeltpunt: 179…182 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07772042 CAS nummer: 532967-21-8 |