2-Amino-5-nitro-4-picoline 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Methyl-5-nitro-2-pyridylamine, 4-Methyl-5-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-4-methyl-5-nitropyridine
L19729.06
L19729.14
L19729.06EA
90.1
EUR
L19729.06
L19729.14
2-Amino-5-nitro-4-picoline 98%
2-Amino-5-nitro-4-picoline
Purity: 98%
CAS No.: 21901-40-6
Molecular Formula: C6H7N3O2
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 223-225°
Beilstein Reference: 137695
Formule:
C₆H₇N₃O₂ Smeltpunt: 223…225 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010692 CAS nummer: 21901-40-6 |