2-Aminothiobenzamide 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H51809.03
H51809.06
H51809.03EA
42.8
EUR
H51809.03
H51809.06
2-Aminothiobenzamide 97%
2-Aminothiobenzamide
Purity: 97%
CAS No.: 2454-39-9
Molecular Formula: C7H8N2S
Formula Weight: 152.21
Melting Point: 115-120°
MDL No.: MFCD00963496
Formule:
C₇H₈N₂S Smeltpunt: 115…120 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00963496 CAS nummer: 2454-39-9 |