2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 2-Bromo-4-(trifluoromethl)benzoic acid
H32989.03 H32989.06
H32989.03EA 103 EUR
H32989.03 H32989.06
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 328-89-2 Molecular Formula: C8H4BrF3O2 Formula Weight: 269.02 MDL No.: MFCD07368837
Formule: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269.02 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368837
CAS nummer: 328-89-2
EINECS: 206-339-2