2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L19713.03
L19713.06
L19713.03EA
26.6
EUR
L19713.03
L19713.06
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 351003-45-7
Molecular Formula: C6H3BrClFO2S
Formula Weight: 273.51
Refractive Index: 1.5780
Boiling Point: 264-265°
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD03094149
Formule:
C₆H₃BrClFO₂S Kookpunt: 264…265 °C Dichtheid: 1,870 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03094149 CAS nummer: 351003-45-7 UN: 2920 ADR: 8,II |