2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H26109.MD
H26109.03
H26109.MDEA
25.9
EUR
H26109.MD
H26109.03
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 102684-91-3
Molecular Formula: C8H4BrF3O
Formula Weight: 253.02
Refractive Index: 1.511
Formule:
C₈H₄BrF₃O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04973760 CAS nummer: 102684-91-3 |