2-Bromobenzimidazole ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-1H-benzimidazole
H26183.03 H26183.06
H26183.03EA 71.5 EUR
H26183.03 H26183.06
2-Bromobenzimidazole ≥99%
2-Bromobenzimidazole
Purity: 99% CAS No.: 54624-57-6 Molecular Formula: C7H5BrN2 Formula Weight: 197.03 Melting Point: 195-201° MDL No.: MFCD00160009
Formule: C₇H₅BrN₂
Smeltpunt: 195…201 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00160009
CAS nummer: 54624-57-6