Ethyl-2-chloroacetoacetate 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A19810.22 A19810.36
A19810.22EA 40.2 EUR
A19810.22 A19810.36
Ethyl-2-chloroacetoacetate 96%
Ethyl-2-chloroacetoacetate
Purity: 96% CAS No.: 609-15-4 Molecular Formula: C6H9ClO3 Formula Weight: 164.59 Flash Point: 82°(180°F) Refractive Index: 1.4425 Melting Point: -80° Boiling Point: 200° Beilstein Reference: 774278 MDL No.: MFCD00009141
Formule: C₆H₉ClO₃
Kookpunt: 200 °C
Smeltpunt: < –80 °C
Dichtheid: 1,182
Vlampunt: 54 °C (180 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009141
CAS nummer: 609-15-4
EINECS: 210-180-4
UN: 3272
ADR: 3,III