2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-4-iodo-3-picoline
H50107.03 H50107.06
H50107.03EA 122 EUR
H50107.03 H50107.06
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine 95%
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine
Purity: 95% CAS No.: 153034-88-9 Molecular Formula: C6H5ClIN Formula Weight: 253.47 Melting Point: 106-107° MDL No.: MFCD03095293
Formule: C₆H₅ClIN
Smeltpunt: 106…107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095293
CAS nummer: 153034-88-9