2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
6-Chloro-2-methyl-3-nitropyridine, 2-Chloro-5-nitro-6-picoline, 6-Chloro-3-nitro-2-picoline
360820010
360820050
ACRO360820010EA
29.8
EUR
ACRO360820010
ACRO360820050
2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine 98%
2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine
Formule:
C₆H₅ClN₂O₂ Smeltpunt: 54…58 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00234160 CAS nummer: 22280-60-0 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Specification Test Results
Appearance | Light beige to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 54 to 58 °C |
GC | ≥97.5 % |