2-Chloro-6-methylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L07629.06
L07629.03
L07629.06EA
261
EUR
L07629.06
L07629.03
2-Chloro-6-methylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
2-Chloro-6-methylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 25300-37-2
Molecular Formula: C7H6Cl2O2S
Formula Weight: 225.09
Refractive Index: 1.5810
Boiling Point: 132-134°/0.5mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00051767
Formule:
C₇H₆Cl₂O₂S Kookpunt: 132…134 °C (0,5 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051767 CAS nummer: 25300-37-2 UN: 3265 ADR: 8,II |