2-Chlorothiobenzamide ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L11180.14EA 335 EUR
L11180.14 L11180.06
2-Chlorothiobenzamide ≥97%
2-Chlorothiobenzamide
Formule: C₇H₆ClNS
MW: 171,65 g/mol
Kookpunt: 316 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 63…66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040955
CAS nummer: 15717-17-6