2-Cyano-3-methylpyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L19456.06
L19456.14
L19456.22
L19456.06EA
35
EUR
L19456.06
L19456.14
L19456.22
2-Cyano-3-methylpyridine ≥98%
2-Cyano-3-methylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 20970-75-6
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Flash Point: 115°(239°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 141°/38mm
Beilstein Reference: 112001
MDL No.: MFCD00190585
Formule:
C₇H₆N₂ Kookpunt: 141 °C (38 mmHg) Smeltpunt: 84…87 °C Vlampunt: 115 °C (239 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00190585 CAS nummer: 20970-75-6 EINECS: 244-131-3 |