2-Cyano-4-methylpyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L17148.03
L17148.06
AB180318.0001
L17148.03EA
69.3
EUR
L17148.03
L17148.06
ABCRAB180318.0001
2-Cyano-4-methylpyridine ≥98%
2-Cyano-4-methylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 1620-76-4
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Odour: Characteristic
Melting Point: 85-88°
Boiling Point: 145-148°/38mm
Beilstein Reference: 110753
MDL No.: MFCD00128868
Formule:
C₇H₆N₂ Kookpunt: 145…148 °C (38 mmHg) Smeltpunt: 85…88 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00128868 CAS nummer: 1620-76-4 |