2-Furonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-Cyanofuran
A12214.06
A12214.14
A12214.06EA
76.5
EUR
A12214.06
A12214.14
2-Furonitrile ≥98%
2-Furonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 617-90-3
Molecular Formula: C5H3NO
Formula Weight: 93.09
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4790
Odour: Recognizable
Boiling Point: 146-148°
Beilstein Reference: 107033
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00003223
Formule:
C₅H₃NO MW: 93.08 g/mol Kookpunt: 146…148 °C Dichtheid: 1.062 Vlampunt: 35 °C (95 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003223 CAS nummer: 617-90-3 EINECS: 210-537-4 UN: 1993 ADR: 3 III |