2-Acetyl-1-naphthol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A19532.14 A19532.22
A19532.14EA 60.1 EUR
A19532.14 A19532.22
2-Acetyl-1-naphthol ≥99%
2-Acetyl-1-naphthol
Purity: 99% CAS No.: 711-79-5 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Melting Point: 98-100° Beilstein Reference: 1868084
Formule: C₁₂H₁₀O₂
Kookpunt: 110…115 °C (0,5 mmHg)
Smeltpunt: 98…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003963
CAS nummer: 711-79-5
EINECS: 211-918-8