2-Acetyl-1-naphthol 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
195000250 195000050
ACRO195000250EA 62.7 EUR
ACRO195000250 ACRO195000050
2-Acetyl-1-naphthol 99%
2-Acetyl-1-naphthol
Formule: C₁₂H₁₀O₂
Kookpunt: 110…115 °C (0,5 mmHg)
Smeltpunt: 97…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003963
CAS nummer: 711-79-5
EINECS: 211-918-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 100 °C
GC ≥98.5 %