2-Acetyl-5-methylfuran ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1-(5-Methylfuran-2-yl)ethanone
A16172.09
A16172.14
A16172.18
A16172.09EA
37.9
EUR
A16172.09
A16172.14
A16172.18
2-Acetyl-5-methylfuran ≥98%
2-Acetyl-5-methylfuran
Purity: 98+%
CAS No.: 1193-79-9
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.5130
Boiling Point: 100-101°/25mm
Beilstein Reference: 110853
MDL No.: MFCD00003243
Formule:
C₇H₈O₂ Kookpunt: 100…101 °C (25 mmHg) Dichtheid: 1,068 Vlampunt: 80 °C (176 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003243 CAS nummer: 1193-79-9 EINECS: 214-779-1 |