2-Ethoxybenzamide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B25455.22 B25455.36
B25455.22EA 25.7 EUR
B25455.22 B25455.36
2-Ethoxybenzamide ≥97%
2-Ethoxybenzamide
Purity: 97% CAS No.: 938-73-8 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Melting Point: 131-134° Merck Reference: 14,3731 MDL No.: MFCD00007977
Formule: C₉H₁₁NO₂
Kookpunt: 333 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 131…134 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007977
CAS nummer: 938-73-8
EINECS: 213-346-4
Merck Index: 14,3731