2-Ethylhexaan-1,3-diol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A10898.AP A10898.0D A10898.0F
A10898.APEA 45.6 EUR
A10898.AP A10898.0D A10898.0F
2-Ethylhexaan-1,3-diol ≥97%
2-Ethylhexaan-1,3-diol
Purity: 97% CAS No.: 94-96-2 Molecular Formula: C8H18O2 Formula Weight: 146.23 Odour: Odourless Melting Point: -40° Boiling Point: 241-249° MDL No.: MFCD00004578
Formule: C₈H₁₈O₂
Kookpunt: 241…249 °C
Smeltpunt: –40 °C
Dichtheid: 0,9422 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004578
CAS nummer: 94-96-2
EINECS: 202-377-9