1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1,1,1-Trimethylolpropane, Propylidynetrimethanol, Trimethylol propane, Propylidynetris(methanol), 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
A13084.0C A13084.0E A13084.36
A13084.0CEA 343 EUR
A13084.0C A13084.0E A13084.36
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane ≥98%
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
Purity: 98% CAS No.: 77-99-6 Molecular Formula: C6H14O3 Formula Weight: 134.18 Flash Point: 172°(341°F) Melting Point: 59-60° Boiling Point: 296-298° Beilstein Reference: 1698309 MDL No.: MFCD00004694
Formule: C₆H₁₄O₃
MW: 134.18 g/mol
Kookpunt: 296…298 °C
Smeltpunt: 59…60 °C
Dichtheid: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 172 °C (341 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004694
CAS nummer: 77-99-6
EINECS: 201-074-9