2-Fluoro-4-methylbenzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H26626.03
H26626.06
H26626.03EA
84.3
EUR
H26626.03
H26626.06
2-Fluoro-4-methylbenzaldehyde ≥97%
2-Fluoro-4-methylbenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 146137-80-6
Molecular Formula: C8H7FO
Formula Weight: 138.14
Refractive Index: 1.5240
Formule:
C₈H₇FO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03094325 CAS nummer: 146137-80-6 |