2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H32033.06
H32033.14
H32033.06EA
91.7
EUR
H32033.06
H32033.14
2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde ≥97%
2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
Purity: 97+%
CAS No.: 146137-76-0
Molecular Formula: C7H4FlO
Formula Weight: 250.01
Melting Point: 42-46°
MDL No.: MFCD03093999
Formule:
C₇H₄FIO Smeltpunt: 42…46 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03093999 CAS nummer: 146137-76-0 |