2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H52365.MD H52365.03 H52365.06
H52365.MDEA 69.4 EUR
H52365.MD H52365.03 H52365.06
2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid ≥97%
2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid
Purity: 97+% CAS No.: 367-83-9 Molecular Formula: C8H7FO3 Formula Weight: 170.14 MDL No.: MFCD00272566
Formule: C₈H₇FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00272566
CAS nummer: 367-83-9