2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L19233.03
L19233.06
L19233.03EA
35.3
EUR
L19233.03
L19233.06
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde ≥98%
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 27996-87-8
Molecular Formula: C7H4FNO3
Formula Weight: 169.11
Melting Point: 57-59°
Beilstein Reference: 1950329
Formule:
C₇H₄FNO₃ Smeltpunt: 57…59 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00042298 CAS nummer: 27996-87-8 |