2-Hexene cis- and trans-mixture ≥85%, Technical Grade
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H53472.06 H53472.14
H53472.06EA 71.4 EUR
H53472.06 H53472.14
2-Hexene cis- and trans-mixture ≥85%, Technical Grade
2-Hexene
Formule: C₆H₁₂
Kookpunt: 67…69 °C
Dichtheid: 0,678
Vlampunt: –20 °C (–4 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009473
CAS nummer: 592-43-8
EINECS: 209-755-2
UN: 3295
ADR: 3,II