2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B20570.06 B20570.14 B20570.22
B20570.06EA 25.8 EUR
B20570.06 B20570.14 B20570.22
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole ≥99%
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole
Purity: 99% CAS No.: 37052-78-1 Molecular Formula: C8H8N2OS Formula Weight: 180.23 Melting Point: 255-259° Beilstein Reference: 3605123
Formule: C₈H₈N₂OS
Kookpunt: 400 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 255…259 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134581
CAS nummer: 37052-78-1
EINECS: 253-326-2