2-Mercaptoimidazole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L01346.03
L01346.06
L01346.14
L01346.03EA
45.2
EUR
L01346.03
L01346.06
L01346.14
2-Mercaptoimidazole ≥98%
2-Mercaptoimidazole
Purity: 98+%
CAS No.: 872-35-5
Molecular Formula: C3H4N2S
Formula Weight: 100.14
Melting Point: 222-227°
Beilstein Reference: 105775
Formule:
C₃H₄N₂S Smeltpunt: 222…227 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005188 CAS nummer: 872-35-5 EINECS: 212-823-4 |