2-Methoxy-4-nitrobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-Methoxy-4-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
L19902.03
L19902.06
L19902.03EA
20.3
EUR
L19902.03
L19902.06
2-Methoxy-4-nitrobenzenesulphonyl chloride ≥97%
2-Methoxy-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 21320-91-2
Molecular Formula: C7H6ClNO5S
Formula Weight: 251.65
Melting Point: 96-99°
Beilstein Reference: 2136023
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03094697
Formule:
C₇H₆ClNO₅S Smeltpunt: 96…99 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03094697 CAS nummer: 21320-91-2 UN: 3261 ADR: 8,III |