2-Methyl-5-nitrobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4-Nitrotoluene-2-sulphonyl chloride, 2-Methyl-5-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
A14760.14
A14760.06
A14760.14EA
197
EUR
A14760.14
A14760.06
2-Methyl-5-nitrobenzenesulphonyl chloride ≥97%
2-Methyl-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 121-02-8
Molecular Formula: C7H6ClNO4S
Formula Weight: 235.65
Flash Point:
Formule:
C₇H₆ClNO₄S Kookpunt: 135…137 °C (0,7 mmHg) Smeltpunt: 42…46 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051695 CAS nummer: 121-02-8 EINECS: 204-444-8 UN: 3261 ADR: 8,II |