Toluene-2-sulphonamide
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methylbenzene-1-sulphonamide, 2-Methylbenzenesulphonamide, o-Toluenesulphonamide
SB01480.1 SB01480.10 SB01480.50
MAYBSB01480.1EA 0 EUR
MAYBSB01480.1 MAYBSB01480.10 MAYBSB01480.50
Toluene-2-sulphonamide
Toluene-2-sulphonamide
Formule: C₇H₉NO₂S
Kookpunt: 330 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 155…156 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007934
CAS nummer: 88-19-7
EINECS: 201-808-8