3-(Methylthio)-1-propanol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A10403.06
A10403.14
A10403.22
A10403.06EA
49.9
EUR
A10403.06
A10403.14
A10403.22
3-(Methylthio)-1-propanol ≥98%
3-(Methylthio)-1-propanol
Purity: 98%
CAS No.: 505-10-2
Molecular Formula: CH3S(CH2)3OH
Formula Weight: 106.19
Flash Point: 90°(195°F)
Refractive Index: 1.4904
Boiling Point: 89-90°/13mm
MDL No.: MFCD00036560
Formule:
C₄H₁₀OS Kookpunt: 89…90 °C (13 mmHg) Dichtheid: 1,027 Vlampunt: 90 °C (195 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00036560 CAS nummer: 505-10-2 EINECS: 208-004-6 |