3-(Trifluoromethyl)thiobenzamide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H26311.MD H26311.03
H26311.MDEA 24.8 EUR
H26311.MD H26311.03
3-(Trifluoromethyl)thiobenzamide ≥97%
3-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
Purity: 97% CAS No.: 53515-17-6 Molecular Formula: C8H6F3NS Formula Weight: 205.20 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD01567258
Formule: C₈H₆F₃NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01567258
CAS nummer: 53515-17-6
EINECS: None
UN: 2811
ADR: 6.1,III