Methyl-3,4-diaminobenzoate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,4-Diamino benzoate, 3,4-Diaminobenzoic acid methyl ester, Methyl 3,4-diaminobenzoate
A14656.06 A14656.14
A14656.06EA 64 EUR
A14656.06 A14656.14
Methyl-3,4-diaminobenzoate 98%
Methyl-3,4-diaminobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 36692-49-6 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 105-108° Beilstein Reference: 2091675
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Kookpunt: 319 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 105…108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017098
CAS nummer: 36692-49-6