Acetonitril
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
8825.1 8825.2
ROTH8825.1EA 0 EUR
ROTH8825.1 ROTH8825.2
Acetonitril
Acetonitril
Formule: H₃CCN
Kookpunt: 81,6 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001878
CAS nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
Bereik: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM