3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
154020050
154020250
154021000
ACRO154020050EA
71.2
EUR
ACRO154020050
ACRO154020250
ACRO154021000
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione 99%
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Formule:
C₄H₂O₄ Smeltpunt: 293 °C Dichtheid: 1 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 190 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001334 CAS nummer: 2892-51-5 EINECS: 220-761-4 ADR: 8,II |
Specification Test Results
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |