3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H26139.MD
H26139.03
H26139.MDEA
93.6
EUR
H26139.MD
H26139.03
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 97%
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 118276-06-5
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Melting Point: 121-124°
MDL No.: MFCD06797917
Formule:
C₇H₄F₂O₂ Smeltpunt: 121…124 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06797917 CAS nummer: 118276-06-5 |