3,5-Difluorobenzenesulphonamide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L19720.03 L19720.06
L19720.03EA 39.9 EUR
L19720.03 L19720.06
3,5-Difluorobenzenesulphonamide ≥98%
3,5-Difluorobenzenesulphonamide
Purity: 98% CAS No.: 140480-89-3 Molecular Formula: C6H5F2NO2S Formula Weight: 193.17 Melting Point: 157-161° Beilstein Reference: 5333160
Formule: C₆H₅F₂NO₂S
MW: 193.17 g/mol
Smeltpunt: 157…161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02091379
CAS nummer: 140480-89-3
UN: 3144
ADR: 6.1 I