Sodium deoxycholate
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
89904 89905
PIER89904EA 162 EUR
PIER89904 PIER89905
Sodium deoxycholate
Sodium deoxycholate
Formule: C₂₄H₃₉NaO₄
Smeltpunt: 357…365 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064139
CAS nummer: 302-95-4
EINECS: 206-132-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable