3-Amino-2,6-dichloropyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,6-Dichloro-3-pyridinamine, 2,6-Dichloropyridin-3-amine, 2,6-Dichloro-3-pyridylamine
H31598.06 H31598.14
H31598.06EA 61.9 EUR
H31598.06 H31598.14
3-Amino-2,6-dichloropyridine 97%
3-Amino-2,6-dichloropyridine
Purity: 97% CAS No.: 62476-56-6 Molecular Formula: C5H4Cl2N2 Formula Weight: 163.01 Melting Point: 120-124° MDL No.: MFCD00023417
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
Kookpunt: 305 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 120…124 °C
Dichtheid: 1,497 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023417
CAS nummer: 62476-56-6
EINECS: 263-559-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III