3-Amino-2-naphthol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B24570.03 B24570.06 B24570.14
B24570.03EA 54.7 EUR
B24570.03 B24570.06 B24570.14
3-Amino-2-naphthol 97%
3-Amino-2-naphthol
Purity: 97% CAS No.: 5417-63-0 Molecular Formula: C10H9NO Formula Weight: 159.19 Odour: Odourless Melting Point: 232-238° MDL No.: MFCD00004113
Formule: C₁₀H₉NO
Smeltpunt: 232…238 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004113
CAS nummer: 5417-63-0
EINECS: 226-519-4