3-Amino-5-nitrobenzoic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A12508.06
A12508.14
A12508.06EA
104
EUR
A12508.06
A12508.14
3-Amino-5-nitrobenzoic acid 98%
3-Amino-5-nitrobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 618-84-8
Molecular Formula: C7H6N2O4
Formula Weight: 182.14
Melting Point: 214-218°
Beilstein Reference: 1457935
Formule:
C₇H₆N₂O₄ Smeltpunt: 214…218 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00017025 CAS nummer: 618-84-8 |